Learn More
Thermo Scientific™ Probetas graduadas económicas Nalgene™; PP
Beschreibung
Las probetas de PP económicas Thermo Scientific™ Nalgene ofrecen una excelente resistencia química.
Estas probetas tienen un generoso pico vertedor para facilitar la dispensación de líquidos, y graduaciones moldeadas de fácil lectura que no se borran al frotarlas.
- Translúcido
- No humectantes
- Económicas y reciclables; diseñadas para un solo uso
- Sin articulaciones que confundan lecturas, lo que permite unas mediciones precisas.
- Resistencia a temperaturas de hasta 135 °C
- Base redonda acanalada de gran tamaño que ofrece refuerzo y estabilidad para evitar el giro y la caída
- Calibradas “Para contención“ y “Para administración” a 20 °C
Información sobre reciclaje: Los productos de laboratorio reutilizables Nalgene están diseñados para durar muchos años en condiciones habituales de laboratorio. Sin embargo, al igual que con todos los productos duraderos, se deben retirar y reemplazar con el tiempo. Thermo Fisher Scientific anima a que se reciclen el instrumental de laboratorio de polipropileno Nalgene al final de la vida útil del producto en zonas donde el polipropileno se pueda reciclar.
Los vasos de precipitados Nalgene y los cilindros graduados se suministran en cajas de cartón corrugadas hechas con material reciclado al 100 % posterior al consumo. Las bolsas de envasado están hechas con LDPE y son fácilmente reciclables una vez que se retira la etiqueta. Siga reciclando sus cajas de cartón y bolsas.
Spezifikation
Spezifikation
| Capacidad (métrico) | 10 ml |
| Material | Polipropileno |
| Descripción del artículo | Probeta graduada Economy PP 10 ml |
| N.° por paquete | 1 |
| N.º por caja | 24 |
| Calibración | Para el almacenamiento |
| Diámetro (imperial) | 0,53 in |
| Diámetro (métrico) | 13,5 mm |
| Graduaciones | 0.2 ml |
| Temperatura máxima | 120 °C |
| Mehr anzeigen |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.