Learn More
Thermo Scientific™ Probetas de PMP graduadas Nalgene™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15971621
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
4000 ml
Graduaciones:
0.2 ml
0.5 ml
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
50 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 2
Código de producto. Capacidad (métrico) Graduaciones unitSize
15971621 4000 ml 50 ml paquete de 2
10598711 10 ml 0.2 ml cada uno
10483901 25 ml 0.5 ml cada uno
10493901 50 ml 1 ml cada uno
10140091 100 ml 1 ml cada uno
10363531 250 ml 2 ml cada uno
10475841 500 ml 5 ml cada uno
10485841 1000 ml 10 ml cada uno
10343581 2000 ml 20 ml cada uno
9 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15971621
Brand: Thermo Scientific™ 36634000
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Garantice los requisitos de precisión de la norma ASTM E1272 clase B con estas probetas. Todos los tamaños tienen una boquilla de vertido de grandes dimensiones y graduaciones moldeadas.
Cumpla los requisitos de precisión de la norma 21 CFR, parte 177.1520 y ASTM E 1272 clase B con las probetas de polimetilpenteno (PMP) graduadas Thermo Scientific™ Nalgene™. Todos los tamaños tienen una boquilla de vertido de grandes dimensiones, graduaciones moldeadas que no se desprenden y una gran base azul para evitar vuelcos. Estas probetas de polimetilpenteno se pueden esterilizar químicamente y son aptas para uso en alimentación y bebidas.
Características:
  • Sin menisco que pueda dificultar las lecturas; evita la necesidad de hacer cálculos «a ojo»
  • Gran base octogonal azul de polipropileno que evita los giros y caídas.
  • Las graduaciones moldeadas están serigrafiadas para facilitar la lectura
  • Excelente resistencia química para una gran variedad de soluciones
  • Resiste temperaturas de hasta 135 °C (275 °F) para permitir una gran variedad de usos
  • Esterilizables en autoclave (afectará a la precisión)
  • Transparente
Información para pedidos:
  • Envasado individual
  • Los tamaños de 10, 25, 50, 100, 250, 500 y 1.000 ml tienen graduación resaltada de delante hacia atrás.
  • Los tamaños de 2.000 y 4.000 ml tienen graduación estándar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Capacidad (métrico) 4000 ml
Material Polimetilpenteno
Tolerancia ±29 ml
Descripción del artículo Cilindro de polimetilpenteno graduado, 4000 ml
Certificaciones/conformidad ASTM E1272, CFR 21, ISO 6706, Parte 177.1520
N.° por paquete 1
N.º por caja 2
Calibración Para contener y verter
Diámetro (imperial) 5,18 in
Báscula De 500 ml a 4000 ml en incrementos de 50 ml
Diámetro (métrico) 131,6 mm
Graduaciones 50 ml
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Límite de error ± 29.00 ml
Temperatura máxima de 145 °C
Forma Redondo
Diámetro interior (métrico) 101,6 mm
Diámetro (imperial) interior 4 in
Temperatura máx. (imperial) 293 °F
Base Type Hexagonal
Altura (imperial) 23,9 in
Altura (métrico) 607,1 mm
Tipo Probeta graduada
Show More Show Less
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.