Learn More
Thermo Scientific™ Probetas graduadas farmacéuticas con doble escala Nalgene™; PMP
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-4525034
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
125 ml
250mL
500mL
1000mL
Límite de error:
± 1,8 ml
± 3,4 ml
± 4,8 ml
± 9,0 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
paquete de 6
paquete de 8
Código de producto. Capacidad (métrico) Límite de error unitSize
12894781 125 ml ± 1,8 ml paquete de 12
12804791 250mL ± 3,4 ml paquete de 12
10294541 500mL ± 4,8 ml paquete de 8
12824791 1000mL ± 9,0 ml paquete de 6
4 options
Código de producto. 12894781
Marca: Thermo Scientific™ 36730004
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Evite las roturas con graduados farmacéuticos de PMP de doble escala transparentes y a prueba de rotura. Más ligeros que el vidrio, proporcionan una excelente resistencia a productos químicos.
Evite las roturas con los graduados farmacéuticos de PMP de doble escala Thermo Scientific™ Nalgene™ transparentes y a prueba de rotura. Más ligeros que el vidrio, proporcionan una excelente resistencia a productos químicos. Graduadas en onzas y mililitros, y sin articulaciones que confundan las lecturas.
  • Cumplen los requisitos de la normativa ASTM E1094
  • Esterilizables en autoclave (afectará a la precisión)
  • Graduados
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Límite de error ± 1,8 ml
Tipo base Hexagonal
Báscula Báscula doble de ml y onzas
Capacidad (métrico) 125 ml
Certificaciones/conformidad ASTM E1094
Altura (imperial) 5,84 in
Altura (métrico) 148,3 mm
Material PMP
Capacidad (imperial) 4 oz
N.° por paquete 1
N.º por caja 12
Capacidad 4 oz, 125 ml
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro del área superior (imperial) 2,39 in
Diámetro del área superior (métrico) 60,7 mm
Tipo de producto Probeta graduada
Forma Cónicos
Tolerancia ±1,8 ml
Tipo Graduado farmacéutico
Descripción Probeta graduada de PMP de 125 ml para aplicaciones farmacéuticas