Learn More
Thermo Scientific™ Probetas graduadas farmacéuticas con doble escala Nalgene™; PMP
GREENER_CHOICE
Código de producto. 12824791
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
125 ml
250mL
500mL
1000mL
Límite de error:
± 1,8 ml
± 3,4 ml
± 4,8 ml
± 9,0 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
paquete de 6
paquete de 8
Código de producto. Capacidad (métrico) Límite de error unitSize
12824791 1000mL ± 9,0 ml paquete de 6
12894781 125 ml ± 1,8 ml paquete de 12
12804791 250mL ± 3,4 ml paquete de 12
10294541 500mL ± 4,8 ml paquete de 8
4 options
Código de producto. 12824791
Marca: Thermo Scientific™ 36730032
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Evite las roturas con graduados farmacéuticos de PMP de doble escala transparentes y a prueba de rotura. Más ligeros que el vidrio, proporcionan una excelente resistencia a productos químicos.
Evite las roturas con los graduados farmacéuticos de PMP de doble escala Thermo Scientific™ Nalgene™ transparentes y a prueba de rotura. Más ligeros que el vidrio, proporcionan una excelente resistencia a productos químicos. Graduadas en onzas y mililitros, y sin articulaciones que confundan las lecturas.
  • Cumplen los requisitos de la normativa ASTM E1094
  • Esterilizables en autoclave (afectará a la precisión)
  • Graduados
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Límite de error ± 9,0 ml
Tipo base Hexagonal
Báscula Báscula doble de ml y onzas
Capacidad (métrico) 1000mL
Certificaciones/conformidad ASTM E1094
Altura (imperial) 11,34 in
Altura (métrico) 288 mm
Material PMP
Capacidad (imperial) 32 oz
N.° por paquete 1
N.º por caja 6
Capacidad 32 oz, 1000 ml
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro del área superior (imperial) 4,82 in
Diámetro del área superior (métrico) 122,4 mm
Tipo de producto Probeta graduada
Forma Cónicos
Tolerancia ±4,8 ml
Tipo Graduado farmacéutico
Descripción Probeta graduada de PMP de 1000 ml para aplicaciones farmacéuticas