Learn More
Thermo Scientific™ Probetas graduadas farmacéuticas con doble escala Nalgene™; PMP
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10294541
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
125 ml
250mL
500mL
1000mL
Límite de error:
± 1,8 ml
± 3,4 ml
± 4,8 ml
± 9,0 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
paquete de 6
paquete de 8
Código de producto. Capacidad (métrico) Límite de error unitSize
10294541 500mL ± 4,8 ml paquete de 8
12894781 125 ml ± 1,8 ml paquete de 12
12804791 250mL ± 3,4 ml paquete de 12
12824791 1000mL ± 9,0 ml paquete de 6
4 missing translation for 'options'
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10294541
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ 36730016
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Evite las roturas con graduados farmacéuticos de PMP de doble escala transparentes y a prueba de rotura. Más ligeros que el vidrio, proporcionan una excelente resistencia a productos químicos.
Evite las roturas con los graduados farmacéuticos de PMP de doble escala Thermo Scientific™ Nalgene™ transparentes y a prueba de rotura. Más ligeros que el vidrio, proporcionan una excelente resistencia a productos químicos. Graduadas en onzas y mililitros, y sin articulaciones que confundan las lecturas.
  • Cumplen los requisitos de la normativa ASTM E1094
  • Esterilizables en autoclave (afectará a la precisión)
  • Graduados
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Límite de error ± 4,8 ml
Báscula Báscula doble de ml y onzas
Capacidad (métrico) 500mL
Certificaciones/conformidad Cumple los requisitos de volumen y precisión de la norma ASTM E1094.
Material PMP
Capacidad (imperial) 16 oz
N.° por paquete 1
N.º por caja 8
Capacidad 16 oz, 500 ml
Tipo de producto Probeta graduada
Tipo Probeta graduada
Descripción Probeta graduada para uso farmacéutico dePMP de 500 ml