Learn More
Thermo Scientific™ Tapones Nalgene™ de polipropileno de colores con acabado 28-415
Descripción
Ensure leakproof† performance with Thermo Scientific™ Nalgene™ colored closures — one piece and linerless with integrally molded seal ring. The opaque closures protect contents from UV light when used with opaque bottles.
- Reducen la posibilidad de contaminaciones cruzadas
- Los tapones en blanco opaco, ámbar, verde, rojo y azul protegen el contenido de la luz ultravioleta cuando se utilizan con los frascos opacos Nalgene
- Una sola pieza, sin revestimiento, con anillo de sellado moldeado en una misma pieza de forma integral
- Encajan en frascos de boca estrecha Nalgene de 500 ml
- El estriado del tapón bien definido facilita el agarre y el roscado
- A prueba de fugas†, si se utiliza con frascos de boca estrecha Nalgene.
Información para pedidos:
Caja de 500 unidades
Nota:
† Thermo Scientific Nalgene asigna el término “a prueba de fugas” a los productos que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua e invertirlos durante 15 minutos. Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Color | Verde |
Descripción | Tapones de color Nalgene |
Altura con tapón (métrico) | 15 mm |
Material | Polipropileno |
N.º por caja | 500 |
N.° por paquete | 500 |
Envase | A granel |
Certificaciones/conformidad | Fabricados conforme a los requisitos sobre calidad de la norma ISO 13485:2016. Los tapones cumplen los requisitos de la FDA CFR21 177.1520 para el uso en alimentos y bebidas, clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP). Cumplen los requisitos para recipientes resistentes a la luz de la última edición de las normas USP si se utilizan con frascos opacos. |
Closure Included | Sí |
Boca | Estrecha |
Mostrar más |