Learn More
Thermo Scientific™ Filtros para jeringas de 25 mm Nalgene™
Filtre volúmenes de muestras de 10 a 100 ml con estos filtros para jeringas estériles que le ofrecen una gran variedad de membranas y tamaños de poro para la mayoría de las aplicaciones de laboratorio.
Marca: Thermo Scientific™ 171-0045
132.50 EUR hasta el 2024-09-28
Use el código promocional "21626" para aplicar la oferta.
Alertas:
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21626
Descripción
Filtre muestras con volúmenes de 10 a 100 ml con los filtros para jeringas de 25 mm no estériles Thermo Scientific™ Nalgene™. Hay disponible una amplia gama de membranas y tamaños de poro para aplicaciones de laboratorio con líquidos acuosos y no acuosos, así como gases. Los filtros para jeringas de 25 mm de diámetro Nalgene también son compatibles con productos de 30 o 33 mm de diámetro en la mayoría de las aplicaciones, pero generan un menor volumen de residuos plásticos.†
Características principales- Tamaño de muestra de 10 a 100 ml
- Entrada: Luer-Lok™ hembra
- Salida: Luer-slip macho
- Carcasa de polipropileno con anillos para identificación por color
- Tamaño de poro y tipo de membrana impresos en la unidad
Acetato de celulosa sin surfactante (SFCA)
- Bajo nivel de unión de proteínas, volumen más bajo de sustancias extraíbles que las membranas de CA estándar
- Aptos para líquidos de cultivos celulares y soluciones celulares
- Carcasas de polipropileno con anillos de color azul
Acetato de celulosa (AC)
- Bajo nivel de unión de proteínas y bajo volumen de sustancias extraíbles
- Para filtración estéril y clarificación de: tampones, soluciones acuosas y reactivos
- Carcasas de polipropileno con anillos de color rojo
Nailon
- Hidrófilos de forma natural, bajo volumen de sustancias extraíbles, bajo nivel de unión de proteínas
- Útiles para alcoholes, crioprotectores, tales como el dimetilsulfóxido (DMSO), así como con medios acuosos/biológicos y disolventes débiles
- Carcasas de polipropileno con anillos de color rosa
- Hidrófobo natural
- Excelentes para filtración de disolventes para cromatografía líquida de alto rendimiento/cromatografía de gases (HPLC/GC) Ideal para ventilación estéril de aire u otros gases durante la filtración
- Carcasas de polipropileno con anillos de color blanco
Especificaciones
Naranja | |
Acetato de celulosa | |
No estéril | |
Polipropileno | |
Filtro de jeringa | |
4 mm |
Naranja; Membrana: CA; poro de 0.45 um | |
0.45 µm | |
Esterilización y depuración de muestras biológicas/inmunológicas, componentes de medios de cultivos celulares, líquidos biológicos y la mayor parte de las demás soluciones acuosas y reactivos, incluidas muestras de EIA y ELISA | |
Nalgene™ | |
De 10 a 100 ml (muestra) | |
4 mm |
† Según el volumen seco de 100 filtros para jeringas medido en un vaso de precipitados de 1000 ml.