missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NAG Antibody, PerCP, Novus Biologicals™

Código de producto. 18614274 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18614274 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18614274 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP321444PCP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

NAG Polyclonal antibody specifically detects NAG in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno NAG
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado PerCP
Dilución Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación PBS
Alias de gen DKFZp586G1219, EC 1.1.1.94, EC 1.2.1.59, FLJ40407, NAG/BC035112 fusion, NAG/FAM49A fusion, NAGneuroblastoma-amplified protein, neuroblastoma amplified sequence, Neuroblastoma-amplified gene protein, neuroblastoma-amplified sequence
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human NAG fragment
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Biology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 51594
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.