Learn More
NACA1 Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. p-200104122 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
30231166 100 μL 100 microlitros
30227526 20 μL 20 microlitros
2 options
Código de producto. 30231166
Marca: Novus Biologicals NBP333336100ul
Rabbit Monoclonal Antibody
NACA1 Monoclonal antibody specifically detects NACA1 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno NACA1
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:2000 - 1:20000, ELISA Recommended starting concentration is 1 μg/mL
Formulación PBS (pH 7.3), 50% glycerol, 0.05% BSA
Alias de gen Allergen Hom s 2, Alpha-NAC, MGC117224, NACA1, NAC-alpha, nascent polypeptide-associated complex alpha subunit, nascent polypeptide-associated complex subunit alpha, nascent-polypeptide-associated complex alpha polypeptide
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-215 of human NACA1 (NP_005585.1).,, Sequence:, MPGEATETVPATEQELPQPQAETGSGTESDSDESVPELEEQDSTQATTQQAQLAAAAEIDEEPVSKAKQSRSEKKARKAMSKLGLRQVTGVTRVTIRKSKNILFVITKPDVYKSPASDTYIVFGEAKIEDLSQQAQLAAAEKFKVQGEAVSNIQENTQTPTVQEESEEEEVDETGVEVKDIELVMSQANVSRAKAVRALKNNSNDIVNAIMELTM
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación DNA replication Transcription Translation and Splicing
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4666
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG