missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NACA1 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 30231166 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
30231166 100 μL 100 microlitros
30227526 20 μL 20 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30231166

Marca: Novus Biologicals NBP333336100ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

NACA1 Monoclonal antibody specifically detects NACA1 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno NACA1
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:2000 - 1:20000, ELISA Recommended starting concentration is 1 μg/mL
Formulación PBS (pH 7.3), 50% glycerol, 0.05% BSA
Alias de gen Allergen Hom s 2, Alpha-NAC, MGC117224, NACA1, NAC-alpha, nascent polypeptide-associated complex alpha subunit, nascent polypeptide-associated complex subunit alpha, nascent-polypeptide-associated complex alpha polypeptide
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-215 of human NACA1 (NP_005585.1).,, Sequence:, MPGEATETVPATEQELPQPQAETGSGTESDSDESVPELEEQDSTQATTQQAQLAAAAEIDEEPVSKAKQSRSEKKARKAMSKLGLRQVTGVTRVTIRKSKNILFVITKPDVYKSPASDTYIVFGEAKIEDLSQQAQLAAAEKFKVQGEAVSNIQENTQTPTVQEESEEEEVDETGVEVKDIELVMSQANVSRAKAVRALKNNSNDIVNAIMELTM
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación DNA replication Transcription Translation and Splicing
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4666
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.