missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ NAALAD2 Recombinant Protein

Marca:  Abnova™ H00010003-P01.25ug

Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16124352

  • 528.00€ / 25 microgramos
Fecha estimada de envío: 10-07-2023
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array

Especificaciones

Especificaciones

AAH38840
Solution
10003
NAALAD2 (Human) Recombinant Protein (P01)
In vitro wheat germ expression system
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Wheat Germ (in vitro)
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
NAALAD2
Human
Yes
Antibody Production, Array, Enzyme-linked Immunoabsorbent Assay, Western Blot (Recombinant protein)
50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
60.61
8
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
25 ug
MAESRGRLYLWMCLAAALASFLMGFMVGWFIKPLKETTTSVRYHQSIRWKLVSEMKAENIKSFLRSFTKLPHLAGTEQNFLLAKKIQTQWKKFGLDSAKLVHYDVLLSYPNETNANYISIVDEHETEIFKTSYLEPPPDGYENVTNIVPPYNAFSAQGMPEGDLVYVNYARTEDFFKLEREMGINCTGKIVIARYGKIFRGNKVKNAMLAGAIGIILYSDPADYFAPEVQPYPKGWNLPGTAAQRGNVLNLNGAGDPLTPGYPAKEYTFRLDVEEGVGIPRIPVHPIGYNDAEILLRYSFLVGYEIKIFCTSCLFSH
MGC116996/MGC26353/NAADALASE2/NAALADASE2
NAALAD2
Wheat Germ (in vitro)
GST
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales