Learn More
Abnova™ NAALAD2 Recombinant Protein
Código de producto. p-3720374
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
25 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16114352 10 μg 10 microgramos
16124352 25 μg 25 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16114352 Proveedor Abnova™ N.º de proveedor H00010003P01.10ug
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Especificaciones
Número de acceso AAH38840
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulación 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
ID de gen (Entrez) 10003
Peso molecular 60.61
Nombre NAALAD2 (Human) Recombinant Protein (P01)
Intervalo de pH 8
Método de preparación In vitro wheat germ expression system
Método de purificación Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Pruebas de control de calidad 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Cantidad 10 μg
Fuente Wheat Germ (in vitro)
Inmunógeno MAESRGRLYLWMCLAAALASFLMGFMVGWFIKPLKETTTSVRYHQSIRWKLVSEMKAENIKSFLRSFTKLPHLAGTEQNFLLAKKIQTQWKKFGLDSAKLVHYDVLLSYPNETNANYISIVDEHETEIFKTSYLEPPPDGYENVTNIVPPYNAFSAQGMPEGDLVYVNYARTEDFFKLEREMGINCTGKIVIARYGKIFRGNKVKNAMLAGAIGIILYSDPADYFAPEVQPYPKGWNLPGTAAQRGNVLNLNGAGDPLTPGYPAKEYTFRLDVEEGVGIPRIPVHPIGYNDAEILLRYSFLVGYEIKIFCTSCLFSH
Requisitos de almacenamiento Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Alias de gen MGC116996/MGC26353/NAADALASE2/NAALADASE2
Nombre común NAALAD2
Símbolo de gen NAALAD2
Reactividad cruzada Human
Especie Wheat Germ (in vitro)
Recombinante Recombinant
Etiqueta de proteína GST
Formulario Solution