Learn More
N6-methyladenosine (m6A) Antibody (17-3-4-1) - BSA Free, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
201.60€ - 351.75€
Especificaciones
| Antígeno | N6-methyladenosine (m6A) |
|---|---|
| Clon | 17-3-4-1 |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Dilución | Western Blot 1:100 - 1:2000, Immunoprecipitation 1:10 - 1:500, Dot Blot |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunoprecipitation, Dot Blot |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
18634139
|
Novus Biologicals
NBP2-50525 |
0.1 mL |
372.00€ 351.75€ / 0.10 ml Ahorro 20.25€ 5% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
18698456
|
Novus Biologicals
NBP2-50525-0.025ml |
0.025 mL |
214.00€ 201.60€ / 0.03 ml Ahorro 12.40€ 5% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
N6-methyladenosine (m6A) Monoclonal antibody specifically detects N6-methyladenosine (m6A) in Human, Mouse, Yeast samples. It is validated for Western Blot, Immunoprecipitation, Dot BlotEspecificaciones
| N6-methyladenosine (m6A) | |
| 1 mg/mL | |
| Western Blot, Immunoprecipitation, Dot Blot | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Epigenetics, metabolism | |
| PBS | |
| Hapten N6-methyladenosine-5'-mono-phosphate conjugated to BSA of all N6-methyladenosine | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
| 17-3-4-1 | |
| Western Blot 1:100 - 1:2000, Immunoprecipitation 1:10 - 1:500, Dot Blot | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human, Mouse, Yeast | |
| (-)-6-(Methylamino)purine riboside, N(6)-Methyladenosine, N-Methyladenosine | |
| IgG1 λ | |
| Protein A purified |