missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
N6-methyladenosine (m6A) Antibody (17-3-4-1) - BSA Free, Novus Biologicals™
Tienda Bio Techne ProductosDescripción
N6-methyladenosine (m6A) Monoclonal antibody specifically detects N6-methyladenosine (m6A) in Human, Mouse, Yeast samples. It is validated for Western Blot, Immunoprecipitation, Dot Blot
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | N6-methyladenosine (m6A) |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunoprecipitation, Dot Blot |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 17-3-4-1 |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1:100 - 1:2000, Immunoprecipitation 1:10 - 1:500, Dot Blot |
| Formulación | PBS |
| Alias de gen | (-)-6-(Methylamino)purine riboside, N(6)-Methyladenosine, N-Methyladenosine |
| Especie del huésped | Mouse |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?