Learn More
N6-methyladenosine (m6A) Antibody (17-3-4-1) - BSA Free, Novus Biologicals™
Código de producto. 18634139 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.03 ml
0.10 ml
18634139 0.1 mL 0.10 ml
18698456 0.025 mL 0.03 ml
2 options
Código de producto. 18634139
Marca: Novus Biologicals NBP250525
Mouse Monoclonal Antibody
N6-methyladenosine (m6A) Monoclonal antibody specifically detects N6-methyladenosine (m6A) in Human, Mouse, Yeast samples. It is validated for Western Blot, Immunoprecipitation, Dot Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno N6-methyladenosine (m6A)
Aplicaciones Western Blot, Immunoprecipitation, Dot Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 17-3-4-1
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:100 - 1:2000, Immunoprecipitation 1:10 - 1:500, Dot Blot
Formulación PBS
Alias de gen (-)-6-(Methylamino)purine riboside, N(6)-Methyladenosine, N-Methyladenosine
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Hapten N6-methyladenosine-5'-mono-phosphate conjugated to BSA of all N6-methyladenosine
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Epigenetics, metabolism
Primario o secundario Primary
Especies diana Human, Mouse, Yeast
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG1 λ