missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
N4BP1 Polyclonal antibody specifically detects N4BP1 in Human samples. It is validated for Western Blot
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | N4BP1 |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | DyLight 350 |
| Inmunógeno | This antibody maps to a region between residue 250 to 300 of human NEDD4 Binding Protein 1 using the numbering given in entry NP_694574.3 (GeneID 9683). |
| Estado normativo | RUO |
| Isotype | IgG |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?