Learn More
n-tetradecano, > 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11357358
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
11357358 100 g 100 g
11347358 25 g 25 g
11367358 500 g 500 g
3 options
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Código de producto. 11357358
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 030809.22
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
CAS: 629-59-4 | C14H30 | 198.394 g/mol
n-Tetradecane is used to study the thermodiffusion behavior of the microemulsion droplets of water, n-alkanes and pentaethylene glycol monododecyl ether. It is used as reference material in gas chromatographic analysis, as a solvent and finds applications in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 629-59-4
Fórmula molecular C14H30
Peso molecular (g/mol) 198.394
Número MDL MFCD00008986
Clave InChI BGHCVCJVXZWKCC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-tetradecane, alkanes, c14-16, tridecane, methyl, ccris 715, tetradecane, analytical standard, alkanes, c14-30, myristyl, tetradekan, n-teradecane, olefine
PubChem CID 12389
ChEBI CHEBI:41253
Nombre IUPAC tetradecano
SMILES CCCCCCCCCCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material n-Tetradecane
Punto de fusión 6°C
Densidad 0.763 g/mL
Punto de ebullición 252°C to 254°C
Temperatura de inflamación 99°C (211°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo >99%
Índice de refracción 1.429
Cantidad 100 g
Información de solubilidad Soluble in ether,acetone and alcohol. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.39
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • n-Tetradecane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P331-NO provocar el vómito.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Tetradecane