Learn More
n-pentadecano, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11484113
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
50 g
250 g
500 g
Tamaño de la unidad:
25 g
250 g
50 g
500 g
11484113 50 g 50 g
11458720 25 g 25 g
11494113 250 g 250 g
11468720 500 g 500 g
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Artikelnummer. 11484113
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A10336.18
Solicitar formato a granel o personalizado
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
CAS: 629-62-9 | C15H32 | 212.42 g/mol
n-pentadecane is used as a reference substance for gas chromatography. It is also used as standard materials for the determination of combustion quality of diesel. It is involved in the organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El n-pentadecano se utiliza como sustancia de referencia para la cromatografía de gases. También se utiliza como materiales estándar para la determinación de la calidad de combustión del diésel. Participa en la síntesis orgánica.
Solubilidad
No miscible con agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 629-62-9
Fórmula molecular C15H32
Peso molecular (g/mol) 212.42
Número MDL MFCD00008990
Clave InChI YCOZIPAWZNQLMR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-pentadecane, pentadekan, unii-16h6k2s8m2, ch3-ch2 13-ch3, mys, pentadecane, analytical standard, pentadecan, medicinal plant, pentadecyl group, pentadecane, n
PubChem CID 12391
ChEBI CHEBI:28897
Nombre IUPAC pentadecano
SMILES CCCCCCCCCCCCCCC
Spezifikation
Nombre del producto químico o material n-Pentadecane
Punto de fusión 9°C to 10°C
Densidad 0.769
Punto de ebullición 269°C to 270°C
Temperatura de inflamación 132°C (269°F)
Índice de refracción 1.432
Cantidad 50 g
Beilstein 1698194
Información de solubilidad Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.42
Porcentaje de pureza 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • n-Pentadecane
Signalwort
  • Peligro
Gefahrenkategorie
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
Gefahrenhinweis
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Sicherheitshinweis
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P331-NO provocar el vómito.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contém: Pentadecane
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.