Learn More
N-PAC Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Novus Biologicals NBP2-38576-25ul
 Ver más versiones de este producto
Produktkod. 18665865
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    415.00€
    391.65€ / 25 microlitros
    Ahorro 23.35€
    5% Descuento
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Beskrivning
Beskrivning
N-PAC Polyclonal specifically detects N-PAC in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
N-PAC
Polyclonal
Immunohistochemistry 1:500 - 1:1000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1 - 4 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 1:500 - 1:1000
Q49A26
GLYR1
This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: IVNPPKDLKKPRGKKCFFVKFFGTEDHAWIKVEQLKPYHAHKEEMIKINKGKRFQQAVDAVEEFLRRAKGKDQTSSHNSSD
25 μL
Primary
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Store at 4°C short term. Aliquot and store at-20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
BM045, Cytokine-like nuclear factor N-PAC, Glyoxylate reductase 1 homolog, glyoxylate reductase 1 homolog (Arabidopsis), HIBDLnuclear protein 60 kDa, NP603-hydroxyisobutyrate dehydrogenase-like protein, N-PAC, nuclear protein 60kDa, Nuclear protein NP60, Nuclear protein of 60 kDa, putative oxidoreductase GLYR1
Rabbit
Affinity Purified
RUO
84656
Human
IgG
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.