Learn More
N-PAC Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Código de producto. 18606881 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.02 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.01 ml
0.02 ml
18606881 0.02 mL 0.02 ml
18615810 0.1 mL 0.01 ml
2 options
Código de producto. 18606881
Marca: Novus Biologicals NBP2930360.02ml
Rabbit Polyclonal Antibody
N-PAC Polyclonal antibody specifically detects N-PAC in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno N-PAC
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000
Formulación PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Alias de gen BM045, Cytokine-like nuclear factor N-PAC, Glyoxylate reductase 1 homolog, glyoxylate reductase 1 homolog (Arabidopsis), HIBDLnuclear protein 60 kDa, NP603-hydroxyisobutyrate dehydrogenase-like protein, N-PAC, nuclear protein 60kDa, Nuclear protein NP60, Nuclear protein of 60 kDa, putative oxidoreductase GLYR1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 70-270 of human GLYR1 (NP_115958.2). MIKINKGKRFQQAVDAVEEFLRRAKGKDQTSSHNSSDDKNRRNSSEERSRPNSGDEKRKLSLSEGKVKKNMGEGKKRVSSGSSERGSKSPLKRAQEQSPRKRGRPPKDEKDLTIPESSTVKGMMAGPMAAFKWQPTASEPVKDADPHFHHFLLSQTEKPAVCYQAITKKLKICEEETGSTSIQAADSTAVNGSITPTDKKI
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.02 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 84656
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG