Learn More
N,O-Bis(trimetilsilil)trifluoroacetamida, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10318493
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de sililación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25561-30-2
Fórmula molecular C8H18F3NOSi2
Peso molecular (g/mol) 257.39
Número MDL MFCD00008269
Clave InChI XCOBLONWWXQEBS-GHXNOFRVSA-N
Sinónimo bstfa, n,o-bis trimethylsilyl trifluoroacetamide, acetamide, 2,2,2-trifluoro-o,n-bis trimethylsilyl, trimethylsilyl 2,2,2-trifluoro-n-trimethylsilyl acetimidate, trimethylsilyl 2,2,2-trifluoro-n-trimethylsilyl ethanimidate, trimethylsilyl 1z-2,2,2-trifluoro-n-z-trimethylsilyl ethanimidoate #, n,o-bis trimethylsilyl trifluoroacetamide bstfa, trimethylsilyl 2,2,2-trifluoro-n-trimethylsilyl ethanecarboximidate
PubChem CID 9601896
Nombre IUPAC Trimetilsililo (1Z)-2,2,2-trifluoro-N-trimetilsililetianimidato
SMILES C[Si](C)(C)N=C(C(F)(F)F)O[Si](C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N, O-Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide
% mín. CAS 98.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -10.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.9600g/mL
Punto de ebullición 45.0°C to 50.0°C (14.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 23°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CF3C[=NSi(CH3)3]OSi(CH3)3
Índice de refracción 1.3829 to 1.3849
Cantidad 500 g
Gravedad específica 0.96
Información de solubilidad Solubility in water: hydrolyses
Formula Weight (peso de la fórmula) 257.39
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.