Learn More
N,N,N',N'-Tetrametiletilendiamina, 99 %, extrapuro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4509952 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
500 mL
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
2.50 LT
50 ML
500 ML
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10265090 50 mL Frasco de vidrio 50 ML
10103000 500 mL Frasco de vidrio 500 ML
11905191 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10265090 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 138450500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 110-18-9 | C6H16N2 | 116.21 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 110-18-9
Fórmula molecular C6H16N2
Peso molecular (g/mol) 116.21
Clave InChI KWYHDKDOAIKMQN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo temed, n,n,n',n'-tetramethylethylenediamine, tmeda, 1,2-bis dimethylamino ethane, tetramethylethylenediamine, tetramethyldiaminoethane, tetrameen, propamine d, n1,n1,n2,n2-tetramethylethane-1,2-diamine, 1,2-ethanediamine, n,n,n',n'-tetramethyl
PubChem CID 8037
ChEBI CHEBI:32850
Nombre IUPAC N,N,N',N'-tetrametiletano-1,2-diamina
SMILES CN(C)CCN(C)C
Specifications
Nombre del producto químico o material N,N,N',N'-Tetramethylethylenediamine
Punto de fusión -55.0°C
Densidad 0.7700g/mL
Punto de ebullición 120.0°C to 122.0°C
Temperatura de inflamación 17°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)2NCH2CH2N(CH3)2
Índice de refracción 1.4169 to 1.4189
Cantidad 50 mL
Beilstein 04,25
Fieser 02,403; 03,284; 04,485; 05,652; 06,576; 07,358; 11,340; 12,477; 14,68; 15,63; 16,55
Índice Merck 15,9277
Gravedad específica 0.77
Información de solubilidad Solubility in water: miscible. Other solubilities: most organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.21
Porcentaje de pureza 99%
Grado Extra puro
Forma física Líquido
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • N,N,N',N'-Tetramethylethylenediamine
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Hazard Statement
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.