Learn More
N,N,N',N'-tetrametilo-1,3-butanodiamina, 99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11448147
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
11448147 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 11448147 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17526.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 97-84-7
Fórmula molecular C8H20N2
Peso molecular (g/mol) 144.26
Número MDL MFCD00025678
Clave InChI AXFVIWBTKYFOCY-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 1,3-bis dimethylamino butane, n,n,n',n'-tetramethyl-1,3-butanediamine, 1,3-butanediamine, n,n,n',n'-tetramethyl, tetramethylbutanediamine, tetramethylbutane-1,3-diamine, n,n,n',n'-tetramethyl-1,3-diaminobutane, niax catalyst tmbda, tetramethyl butanediamine, n,n,n',n'-tetramethylbutane-1,3-diamine, n,n,n1,n1-tetramethyl-1,3-diaminobutane
PubChem CID 7350
SMILES CC(CCN(C)C)N(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N,N',N'-Tetramethyl-1,3-butanediamine
Densidad 0.787
Punto de ebullición 164°C to 166°C
Temperatura de inflamación 40°C (105°F)
Índice de refracción 1.4318
Cantidad 5 g
Número UN UN2733
Beilstein 1698054
Sensibilidad Air Sensitive
Nombre IUPAC [3-(dimethylamino)butyl]dimethylamine
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.26
Porcentaje de pureza 99%