Learn More
Diclorhidrato de N,N-dimetil-p-fenilenodiamina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3736340 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
25 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10378050 25 g Frasco de vidrio 25 GR
10043573 100 g Frasco de vidrio 100 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10378050 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor 204350250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 536-46-9 | C8H14Cl2N2 | 209.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 536-46-9
Fórmula molecular C8H14Cl2N2
Peso molecular (g/mol) 209.11
Número MDL MFCD00012991
Clave InChI IAEDWDXMFDKWFU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n,n-dimethyl-p-phenylenediamine dihydrochloride, 4-amino-n,n-dimethylaniline dihydrochloride, n,n-dimethyl-1,4-phenylenediamine dihydrochloride, 1,4-benzenediamine, n,n-dimethyl-, dihydrochloride, 1,4-amino-n,n-dimethylaniline,dihydrochloride, n,n-dimethyl-1,4-benzenediamine dihydrochloride, n,n-dimethyl-p-phenylenediamine 2hcl, dimethyl-p-phenylenediamine dihydrochloride, n,n-dimethyl-p-phenylenediammonium dichloride, pubchem21651
PubChem CID 2724166
Nombre IUPAC 4-N,4-N-dimetilbenceno-1,4-diamina; clorhidrato
SMILES Cl.Cl.CN(C)C1=CC=C(N)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine dihydrochloride
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 222.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)2NC6H4NH2·2HCl
Cantidad 25 g
Beilstein 13, 73
Fieser 01,293
Índice Merck 10, 3248
Información de solubilidad (5% in water) Clear colorless to purple-brown
Formula Weight (peso de la fórmula) 209.12
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine dihydrochloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.