Learn More
N,n-Dietil-2-fluoro-6-nitroanilina, 97 %, Thermo Scientific™
29.15€ - 343.00€
CAS | 1873687-86-5 |
---|---|
Sinónimo | Diethyl-(2-fluoro-6-nitrophenyl)amine |
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
1873687-86-5 | |
Diethyl-(2-fluoro-6-nitrophenyl)amine |
Especificaciones
N,N-Diethyl-2-fluoro-6-nitroaniline | |
UN2811 | |
212.22 | |
Sólido |
1873687-86-5 | |
Diethyl-(2-fluoro-6-nitrophenyl)amine | |
97% |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H302-H312-H332
Nocivo en caso de ingestión.
Nocivo en contacto con la piel.
Nocivo en caso de inhalación.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P312-P330-P363-P501c
H302+H312+H332
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte:6,1; grupo de embalaje:III; Nombre del producto expedido:SÓLIDOS TÓXICOS, ORGÁNICO, NO ESPECIFICADO
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes