Learn More
N,N-Dietil(2-cloro-1,1,2-trifluoroetil)amina, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N,N-Diethyl(2-chloro-1,1,2-trifluoroethyl)amine |
| Densidad | 1.19 |
| Punto de ebullición | 38°C (10 mmHg) |
| Fórmula lineal | ClFCHCF2N(CH2CH3)2 |
| Cantidad | 5 g |
| Número UN | UN3267 |
| Beilstein | 1098675 |
| Sensibilidad | Moisture sensitive |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 189.61 |
| Porcentaje de pureza | 90% |