Learn More
N,N-Dibencil-4-bromoanilina, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-7029753
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
15433647 250 mg 250 miligramos
11382269 1 g 1 g
2 options
Código de producto. 15433647
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H27251.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 65145-14-4
Fórmula molecular C20H18BrN
Peso molecular (g/mol) 352.28
Número MDL MFCD09037473
Clave InChI RSFLPIGKWXARAL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromo-n,n-dibenzylaniline, benzenemethanamine, n-4-bromophenyl-n-phenylmethyl, acmc-20ak9j, 4-bromophenyldibenzylamine, n-4-bromophenyl dibenzylamine, n,n-dibenzyl-4-bromobenzenamine, 4-n,n-dibenzylamino bromobenzene, n-4bromophenyl-n-phenylmethyl benzenemethanamine, benzenemethanamine,n-4-bromophenyl-n-phenylmethyl
PubChem CID 285423
Nombre IUPAC N,N-dibencil-4-bromoanilina
SMILES BrC1=CC=C(C=C1)N(CC1=CC=CC=C1)CC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N-Dibenzyl-4-bromoaniline
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 352.28
Porcentaje de pureza 95%