Learn More
Alfa Aesar™ N-n-Butyl-3,5-dinitrobenzamide, 97%
Marca: Alfa Aesar™ H59568.MD
Detalles adicionales : CAS : 2782-41-4 Peso : 0.00025kg
Cantidad. | 250mg |
---|
2782-41-4 | |
267.241 | |
FGIFCTOQWKVMBH-UHFFFAOYSA-N | |
344853 | |
CCCCNC(=O)C1=CC(=CC(=C1)[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-] |
C11H13N3O5 | |
MFCD00776251 | |
n-n-butyl-3,5-dinitrobenzamide, benzamide,n-butyl-3,5-dinitro, 3,5-dinitrophenyl-n-butylcarboxamide | |
N-butyl-3,5-dinitrobenzamide |
Especificaciones
N-n-Butyl-3,5-dinitrobenzamide | |
250mg | |
C11H13N3O5 | |
2003303 | |
FGIFCTOQWKVMBH-UHFFFAOYSA-N | |
N-butyl-3,5-dinitrobenzamide | |
344853 | |
Solid |
White to Yellow | |
2782-41-4 | |
MFCD00776251 | |
n-n-butyl-3,5-dinitrobenzamide, benzamide,n-butyl-3,5-dinitro, 3,5-dinitrophenyl-n-butylcarboxamide | |
CCCCNC(=O)C1=CC(=CC(=C1)[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-] | |
267.241 | |
267.24 | |
97% |