missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N myc interactor Antibody (PCRP-NMI-1C1), DyLight 488, Novus Biologicals™

Código de producto. 18571824 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18571824 100 μg 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18571824

Marca: Novus Biologicals NBP308812G

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

N myc interactor Monoclonal antibody specifically detects N myc interactor in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Protein Array
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno N myc interactor
Aplicaciones Flow Cytometry, Protein Array
Clasificación Monoclonal
Clon PCRP-NMI-1C1
Conjugado DyLight 488
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen Nmi, N-myc (and STAT) interactor, N-myc and STAT interactor, N-myc interactor, N-myc-interactor
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant full-length human N myc interactor protein (Uniprot: Q13287)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Signal Transduction, Tumor Suppressors
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9111
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.