missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

n-Myc Antibody (NMYC-1), DyLight 405, Novus Biologicals™

Código de producto. 18188119 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18188119 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18188119

Marca: Novus Biologicals NB200109V

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

n-Myc Monoclonal specifically detects n-Myc in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno n-Myc
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon NMYC-1
Conjugado DyLight 405
Dilución Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
N.º de referencia del gen P04198
Alias de gen BHLHE37, bHLHe37N-myc proto-oncogene protein, Class E basic helix-loop-helix protein 37, MODED, neuroblastoma-derived v-myc avian myelocytomatosis viral related oncogene, N-myc, NMYCneuroblastoma MYC oncogene, ODED, oncogene NMYC, pp65/67, v-myc avian myelocytomatosis viral related oncogene, neuroblastoma derived, v-myc myelocytomatosis viral related oncogene, neuroblastoma derived (avian)
Símbolos de los genes MYCN
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno A synthetic peptide (SPYVESEDAPPQKC) conjugated to KLH, corresponding to amino acids 327-339 of human n-Myc. [UniProt# P04198]
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cell Cycle and Replication, Phospho Specific, Transcription Factors and Regulators, Tumor Suppressors
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4613
Especificidad de la prueba This antibody does not react with c-Myc or L-Myc.
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a κ
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.