Learn More
N-metil-L-prolina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15429838
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
15429838 1 g 1 g
15439838 250 mg 250 miligramos
2 options
Código de producto. 15429838
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H63241.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 475-11-6 | C6H11NO2 | 129.159 g/mol
N-Methyl-L-proline, is an aminoacid which is widely used in pharmaceuticals and food industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La N-metil-L-prolina es un aminoácido que se utiliza ampliamente en la industria farmacéutica y alimentaria.
Solubilidad
Soluble en agua y metanol (ambos a 50 mg/ml-solución transparente-incolora)
Notas
Sensible al calor. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Manténgase alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 475-11-6
Fórmula molecular C6H11NO2
Peso molecular (g/mol) 129.159
Número MDL MFCD00011565
Clave InChI CWLQUGTUXBXTLF-YFKPBYRVSA-N
Sinónimo n-methyl-l-proline, h-n-me-pro-oh, 1-methylproline, 1-methyl-l-proline, 2s-1-methylpyrrolidine-2-carboxylic acid, s-1-methylpyrrolidine-2-carboxylic acid, l-proline, 1-methyl, n-methyl proline, proline, 1-methyl, s-1-methyl-pyrrolidine-2-carboxylic acid
PubChem CID 643474
Nombre IUPAC Ácido (2S)-1-metilpirrolidina-2-carboxílico
SMILES CN1CCCC1C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Methyl-L-proline
Color Blanco
Índice de refracción 1.5
Información de solubilidad Soluble in water and methanol(both 50mg/ml-clear-colorless solution)
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.16
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo