accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 475-11-6

CH3NOHO

CAS RN 475-11-6

IUPAC Nombre: 1-methylpyrrolidine-2-carboxylic acid
Sinónimos: 1-methylpyrrolidine-2-carboxylic acid
Peso molecular (g/mol): 129.16
Fórmula molecular: C6H11NO2
InChi Key: CWLQUGTUXBXTLF-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CN1CCCC1C(O)=O

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (2)
  • (1)
  • (1)