Learn More
Thermo Scientific Chemicals N-Metil-D-glucamina, 99 %
Código de producto. p-7046421
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
Código de producto. 11399075
Marca: Thermo Scientific Chemicals L14282.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6284-40-8 | C7H17NO5 | 195.215 g/mol
N-Methyl-D-glucamine is used in conjunction with iodinated organic compounds in contrast media viz. diatrizoate meglumine and iodipamide meglumine. It is useful in ion-exchange resins to chelate boron ions selectively. It is also used as an excipient in pharmaceuticals, in cosmetics and X-ray contrast media. It is also employed in the synthesis of surface active agents, pharmaceuticals and dyes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La N-metil-D-glucamina se utiliza junto con compuestos orgánicos yodados en medio de contraste, como diatrizoato meglumina y yodipamida meglumina. Es útil en resinas de intercambio iónico para quelar los iones de boro selectivamente. También se utiliza como excipiente en productos farmacéuticos, cosméticos y medios de contraste de rayos X. También se emplea en la síntesis de agentes activos de superficie, productos farmacéuticos y colorantes.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Sensible al aire e higroscópico. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6284-40-8
Fórmula molecular C7H17NO5
Peso molecular (g/mol) 195.215
Número MDL MFCD00004707
Clave InChI MBBZMMPHUWSWHV-BDVNFPICSA-N
Sinónimo meglumine, n-methyl-d-glucamine, n-methylglucamine, meglumin, 1-deoxy-1-methylamino-d-glucitol, methylglucamin, meglumina, 1-deoxy-1-methylaminosorbitol, d-glucitol, 1-deoxy-1-methylamino, n-methyl-d--glucamine
PubChem CID 8567
ChEBI CHEBI:59732
Nombre IUPAC (2R,3R,4R,5S)-6-(metilamino)hexano-1,2,3,4,5-pentol
SMILES CNCC(C(C(C(CO)O)O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Methyl-D-glucamine
Punto de fusión 128°C to 131°C
Cantidad 50 g
Beilstein 385906
Sensibilidad Air sensitive; Hygroscopic
Índice Merck 14,6078
Información de solubilidad Soluble in water.
Rotación óptica −16.5° (c=2 in Water)
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.22
Porcentaje de pureza 99%