Learn More
N'-Hidroxi-4-[(2-metil-1,3-tiazol-4-il)metoxi]bencenocarboximidamida, 95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | N'-Hydroxy-4-[(2-methyl-1, 3-thiazol-4-yl)methoxy]benzenecarboximidamide |
% mín. CAS | 95.0 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 95% |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Cantidad | 1 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 263.32 |
Porcentaje de pureza | 95% |