Learn More
n-hexano, 95+ %, para HPLC, Thermo Scientific Chemicals
CAS | 110-54-3 |
---|---|
Fórmula molecular | C6H14 |
Peso molecular (g/mol) | 86.18 |
Número MDL | MFCD02179311 |
Clave InChI | VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | n-hexane, esani, skellysolve b, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes |
PubChem CID | 8058 |
ChEBI | CHEBI:29021 |
Nombre IUPAC | hexano |
SMILES | CCCCCC |
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para HPLCIdentificadores de productos químicos
110-54-3 | |
86.18 | |
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N | |
8058 | |
hexano |
C6H14 | |
MFCD02179311 | |
n-hexane, esani, skellysolve b, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes | |
CHEBI:29021 | |
CCCCCC |
Especificaciones
n-Hexane | |
For HPLC | |
110-54-3 | |
Incolora | |
100.0 | |
69.0°C | |
Líquido | |
95+% | |
0.659 | |
CH3(CH2)4CH3 | |
1208 | |
0.01% max. | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol, acetone, ether and chloroform | |
CCCCCC | |
86.18 | |
CHEBI:29021 | |
≥95% |
-95.0°C | |
(1 cm cell vs HPLC−grade water), (1 cm cell vs HPLC−grade water) at 0nm, 0.005 max. at 250nm, 0.01 max. at 240nm, 0.03 max. at 230nm, 0.07 max. at 220nm, 0.25 max. at 210nm, 0.7 max. at 200nm | |
95.0 | |
0.0002 meq/g max. | |
0.6590g/mL | |
−22°C | |
1.3748 to 1.3810 | |
0.0005% max. | |
C6H14 | |
MFCD02179311 | |
0.31 mPa.s (20°C) | |
n-hexane, esani, skellysolve b, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes | |
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N | |
hexano | |
8058 | |
86.18 | |
HPLC |
Seguridad y manipulación
GHS P Statement May be fatal if swallowed and enters airways. May cause drowsiness or dizziness. Causes skin irritation. May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure. Toxic to aquatic life with long lasting effects. Suspected of damaging fertility. Highly flammable liquid and vapor.
GHS P Statement Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking. Use personal protective equipment as required. Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray. IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTRE or doctor/physician. Do NOT induce vomiting. Avoid release to the environment. IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Danger
- n-Hexane
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad por aspiración Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad para la reproducción Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- H361f-Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P331-NO provocar el vómito.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/jabón.