Learn More
N'-Etil-N,N-dimetiletilenodiamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7043865
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
11352046 5 g 5 g
11362046 25 g 25 g
2 options
Código de producto. 11352046
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L03180.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 123-83-1 | C6H18N2 | 118.22 g/mol
Reatant in the synthesis of tripod amphiphile. N'-Ethyl-N,N-dimethylethylenediamine is used as catalysts for olefin aziridination.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Reactivo en la síntesis de anfífilo trípode. La N′-etil-N,N-dimetiletilenodiamina se utiliza como catalizador para la aziridinación de olefina.
Notas
Sensible al aire. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes fuertes, aire y dióxido de carbono.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 123-83-1
Fórmula molecular C6H18N2
Peso molecular (g/mol) 118.22
Número MDL MFCD00009034
Clave InChI WLNSKTSWPYTNLY-UHFFFAOYSA-P
Sinónimo n,n-dimethyl-n'-ethylethylenediamine, 1,2-ethanediamine, n'-ethyl-n,n-dimethyl, 2-ethylaminoethyldimethylamine, 2-dimethylamino ethyl ethyl amine, ethylenediamine, n'-ethyl-n,n-dimethyl, n'-ethyl-n,n-dimethylethylenediamine, n1-ethyl-n2,n2-dimethylethane-1,2-diamine, 1,2-ethanediamine, n2-ethyl-n1,n1-dimethyl, n1-ethyl-n2,n2-dimethyl-1,2-ethanediamine, n'-ethyl-n,n-dimethylethane-1,2-diamine
PubChem CID 67162
Nombre IUPAC N-etil-N',N'-dimetiletano-1,2-diamina
SMILES CC[NH2+]CC[NH+](C)C
Specifikationer
Nombre del producto químico o material N'-Ethyl-N,N-dimethylethylenediamine
Densidad 0.818
Punto de ebullición 134°C to 135°C
Temperatura de inflamación 23°C (73°F)
Olor Amine-like
Índice de refracción 1.4225
Cantidad 5 g
Número UN UN2734
Beilstein 773675
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.21
Porcentaje de pureza 98%
Visa mer Visa mindre
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.