Learn More
n-dodecano, 99 %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-124400 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
250 mL
500 mL
2.5 L
10 L
Envase:
Bidón de metal
Frasco de vidrio
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
10 LT
100 ML
2.50 LT
25 ml
250 ML
500 ML
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10068531 25 mL Glass bottle 25 ml
10274620 100 mL Frasco de vidrio 100 ML
10221463 250 mL Frasco de vidrio 250 ML
10645152 500 mL Frasco de vidrio 500 ML
10247433 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 LT
15264604 10 L Bidón de metal 10 LT
6 options
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Código de producto. 10068531
Marca: Thermo Scientific Acros 117590250
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
CAS: 112-40-3 | C12H26 | 170.34 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 112-40-3
Peso molecular (g/mol) 170.34
Número MDL MFCD00008969
Clave InChI SNRUBQQJIBEYMU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-dodecane, dihexyl, bihexyl, adakane 12, n-dodecan, n-dodecan german, duodecane, alkanes, c10-14, undecane, methyl, ccris 661
PubChem CID 8182
ChEBI CHEBI:28817
Nombre IUPAC dodecano
SMILES CCCCCCCCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material n-Dodecane
Nombre de nota 99%
Punto de fusión -12.0°C
Densidad 0.7530g/mL
Punto de ebullición 215.0°C to 217.0°C
Temperatura de inflamación 71°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C12H26
Fórmula lineal CH3(CH2)10CH3
Índice de refracción 1.4210 to 1.4230
Cantidad 25 mL
Beilstein 01, 171
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol, acetone and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.34
Presión de vapor 1mbar at 48°C
Porcentaje de pureza 99%
Grado Pure
Forma física Liquid
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • n-Dodecane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P331-NO provocar el vómito.