Learn More
n-decano, > 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11367428
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11367428 100 g 100 g
11377428 10 g 10 g
11387428 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Código de producto. 11367428 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 031209.22
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
CAS: 124-18-5 | C10H22 | 142.286 g/mol
n-Decane is used as a solvent as well as an internal standard in the GC analysis of oxalic, malonic and succinic acids. It is used in paint manufacture as a hydrocarbon solvent and for wood stains and varnishes as a varnish solvent. It is an active component of automotive fuels viz. gasoline (petrol).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 124-18-5
Fórmula molecular C10H22
Peso molecular (g/mol) 142.286
Número MDL MFCD00008954
Clave InChI DIOQZVSQGTUSAI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-decane, nonane, methyl, decyl hydride, unii-nk85062oiy, ccris 653, hsdb 63, dsstox_cid_4913, decane, analytical standard, dsstox_rid_77577, dsstox_gsid_24913
PubChem CID 15600
ChEBI CHEBI:41808
Nombre IUPAC decano
SMILES CCCCCCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material n-Decane
Punto de fusión -30°C
Color Incolora
Densidad 0.730 g/mL
Punto de ebullición 172°C to 174°C
Temperatura de inflamación 46°C (115°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo >99%
Olor Petrol-like
Fórmula lineal CH3(CH2)8CH3
Índice de refracción 1.4115
Cantidad 100 g
Número UN UN2247
Beilstein 1696981
Información de solubilidad Miscible with ethanol and ether. Slightly miscible with carbon tetrachloride. Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.29
Porcentaje de pureza ≥99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • n-Decane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P331-NO provocar el vómito.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Decane