Learn More
N-Deacetylase/N-Sulfotransferase 1/NDST1 Antibody, PerCP, Novus Biologicals™
Código de producto. 18623690 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.01 ml
18623690 0.1 mL 0.01 ml
1 options
Código de producto. 18623690
Marca: Novus Biologicals NBP281758PCP
Rabbit Polyclonal Antibody
N-Deacetylase/N-Sulfotransferase 1/NDST1 Polyclonal antibody specifically detects N-Deacetylase/N-Sulfotransferase 1/NDST1 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno N-Deacetylase/N-Sulfotransferase 1/NDST1
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Polyclonal
Conjugado PerCP
Dilución Western Blot, ELISA
Formulación PBS
Alias de gen [Heparan sulfate]-glucosamine N-sulfotransferase 1, bifunctional heparan sulfate N-deacetylase/N-sulfotransferase 1, EC 2.8.2.8, Glucosaminyl N-deacetylase/N-sulfotransferase 1, heparan sulfate-N-deacetylase/N-sulfotransferase, HSNST 1, HSST1, HSSTN-HSST 1, N-deacetylase/N-sulfotransferase (heparan glucosaminyl) 1, NDST-1, N-heparan sulfate sulfotransferase 1, NST1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno NDST1 antibody was raised against a peptide corresponding to 14 amino acids near the amino terminus of human NDST1. Amino Acid Squence: SRFKYRTEIAPGKGDMPT
Método de purificación Peptide affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cell Cycle and Replication
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3340
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG