missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N-Cadherin Antibody (OTI2G7), DyLight 680, Novus Biologicals™

Código de producto. 18123136 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18123136 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18123136 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP272891FR

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

N-Cadherin Monoclonal specifically detects N-Cadherin in Human, Mouse, Rat, Canine, Monkey, Primate samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno N-Cadherin
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon OTI2G7
Conjugado DyLight 680
Dilución Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry
Formulación PBS with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen cadherin 2, N-cadherin (neuronal), cadherin 2, type 1, N-cadherin (neuronal), cadherin-2, CD325, CD325 antigen, CDHNcalcium-dependent adhesion protein, neuronal, CDw325, N-cadherin, NCADN-cadherin 1, Neural cadherin, neural-cadherin
Símbolos de los genes CDH2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno This N-Cadherin Antibody (OTI2G7) [DyLight 680] was developed against a full length recombinant protein of human N-Cadherin (NP_001783) produced in HEK293T cells.
Peso molecular del antígeno 97.2 kDa
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Disciplina de investigación Cancer, Cell Cycle and Replication, Cellular Markers, Extracellular Matrix, Mesenchymal Stem Cell Markers, Neuroscience, Plasma Membrane Markers, Signal Transduction, Stem Cells
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1000.0
Especies diana Human, Mouse, Rat, Canine, Monkey, Primate
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.