missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N-Cadherin Antibody (CDH2/8862R), Novus Biologicals™

Código de producto. 18632464 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
20 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
20 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18632464 100 μg 100 microgramos
18622435 20 μg 20 microgramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18632464

Marca: Novus Biologicals NBP323845100ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

N-Cadherin Monoclonal antibody specifically detects N-Cadherin in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno N-Cadherin
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon CDH2/8862R
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry-Paraffin : 1-2 μg/mL
Formulación 10 mM PBS with 0.05% BSA
Alias de gen ACOGS, ARVD14, cadherin 2, type 1, N-cadherin (neuronal), cadherin-2, calcium-dependent adhesion protein, neuronal, CD325, CD325 antigen, CDH2, CDHN, CDw325, NCAD, N-cadherin, N-cadherin 1, Neural cadherin, neural-cadherin
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fragment (around aa605-905) of human N-Cadherin protein (exact sequence is proprietary)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cell Cycle and Replication, Cellular Markers, Extracellular Matrix, Mesenchymal Stem Cell Markers, Neuroscience, Plasma Membrane Markers, Signal Transduction, Stem Cells
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1000
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C.
Formulario Purified
Isotype IgG κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.