Learn More
Éster metílico de N-Boc-4-oxo-L-prolina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7030226
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15493777 250 mg 250 miligramos
11342969 1 g 1 g
11352969 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15493777 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27782.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 102195-80-2
Fórmula molecular C11H17NO5
Peso molecular (g/mol) 243.259
Número MDL MFCD01861778
Clave InChI UPBHYYJZVWZCOZ-QMMMGPOBSA-N
Sinónimo boc-4-oxo-pro-ome, n-boc-4-oxo-l-proline methyl ester, s-1-tert-butyl 2-methyl 4-oxopyrrolidine-1,2-dicarboxylate, 1-tert-butyl 2-methyl 2s-4-oxopyrrolidine-1,2-dicarboxylate, 2s-1-boc-4-oxo-proline methyl ester, methyl 1-boc-4-oxo-proline, 1-boc-4-oxo-l-proline methyl ester, tert-butyl 2s-2-methoxycarbonyl-4-oxopyrrolidine-1-carboxylate, 2s-4-oxo-1-tert-butoxycarbonyl pyrrolidine-2-carboxylic acid methyl ester, 1,2-pyrrolidinedicarboxylic acid, 4-oxo-, 1-1,1-dimethylethyl 2-methyl ester, 2s
PubChem CID 10988485
Nombre IUPAC 1-O-terc-butilo 2-O-metil (2S)-4-oxopirrolidina-1,2-dicarboxilato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CC(=O)CC1C(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Boc-4-oxo-L-proline methyl ester
Punto de fusión 35°C to 40°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 243.26
Porcentaje de pureza 97%