Learn More
N-[alfa-(4-Clorofenil)bencil]formamida, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15417898
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
15417898 250 mg 250 miligramos
15407898 1 g 1 g
2 options
Código de producto. 15417898
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H61366.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 202414-68-4
Fórmula molecular C14H12ClNO
Peso molecular (g/mol) 245.706
Clave InChI HDGOSEHHSVUCBO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo formamide, n-4-chlorophenyl phenylmethyl, n-4-chlorophenyl phenyl methyl formamide, n-4-chlorobenzhydryl formamide, n-4-chlorophenyl-phenylmethyl formamide, n-4-chlorophenyl phenylmethyl-formamide
PubChem CID 10377235
Nombre IUPAC N-[(4-clorofenil)-fenilmetil]formamida
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=C(C=C2)Cl)NC=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-[alpha-(4-Chlorophenyl)benzyl]formamide
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 245.7
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido