missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N-Acetyl-D-Glucosamine Kinase/NAGK Antibody (4D12), mFluor Violet 610 SE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18489555 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18489555 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18489555

Marca: Novus Biologicals NBP222554MFV610

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

N-Acetyl-D-Glucosamine Kinase/NAGK Monoclonal antibody specifically detects N-Acetyl-D-Glucosamine Kinase/NAGK in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno N-Acetyl-D-Glucosamine Kinase/NAGK
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 4D12
Conjugado mFluor Violet 610 SE
Dilución Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen EC 2.7.1.59, GNKGlcNAc kinase, N-acetyl-D-glucosamine kinase, N-acetylglucosamine kinaseHSA242910
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human N-Acetyl-D-Glucosamine Kinase/NAGK (1-344aa) purified from E. coli
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación metabolism
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 55577
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.