Learn More
Thermo Scientific Chemicals N-Acetil-D-galactosamina
Código de producto. p-7043190
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
500 miligramos
15447329 500 mg 500 miligramos
15427329 1 g 1 g
15437329 5 g 5 g
3 options
Código de producto. 15447329
Marca: Thermo Scientific Chemicals J66095.ME
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1811-31-0 | C8H15NO6 | 221.21 g/mol
N-Acetyl-D-galactosamine is the initial O-linked sugar to many serine and threonine residues in protein glycosylation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La N-acetil-D-galactosamina es el azúcar inicial de O-glicosilación de muchos residuos de serina y treonina en la glicosilación de proteínas.
Solubilidad
Soluble en agua a 50 mg/ml.
Notas
Higroscópica y sensible a la luz.& Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1811-31-0
Fórmula molecular C8H15NO6
Peso molecular (g/mol) 221.21
Número MDL MFCD00136044
Clave InChI OVRNDRQMDRJTHS-KEWYIRBNSA-N
Sinónimo dsstox_cid_28637, dsstox_rid_82907, dsstox_gsid_48711, n-acetyl-, a-d-galactosamine
PubChem CID 60196345
SMILES CC(=O)N[C@H]1C(O)O[C@H](CO)[C@H](O)[C@@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Acetyl-D-galactosamine
Punto de fusión 160°C
Color Blanco
Cantidad 500 mg
Beilstein 2331340
Información de solubilidad Soluble in water at 50mg/ml
Nombre IUPAC N-[(2R,3S,4S,5S)-3,4,5,6-tetrahidroxi-1-oxohexan-2-il]acetamida
Formula Weight (peso de la fórmula) 221.21
Forma física Sólido