Learn More
N-(2-Cianoetil)-N-(2-hidroxietil)anilina, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11327626
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
11327626 50 g 50 g
11317626 10 g 10 g
2 options
Código de producto. 11327626
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L11183.18
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
La N-(2-cianoetil)-N-(2-hidroxietil)anilina es una importante materia prima y se utiliza como intermedio en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar con agua.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con bases y agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 92-64-8
Fórmula molecular C11H14N2O
Peso molecular (g/mol) 190.246
Número MDL MFCD00035705
Clave InChI WZJJWQVBLSPALW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-cyanoethyl-n-hydroxyethylaniline, n-2-cyanoethyl-n-2-hydroxyethyl aniline, emery 5724, n-cyanoethyl-hydroxyethyl aniline, propanenitrile, 3-2-hydroxyethyl phenylamino, n-cyanoethyl-n-hydroxyethyl aniline, aniline, n-cyanoethyl-n-hydroxyethyl, 3-2-hydroxyethyl phenylamino propanenitrile, 3-n-2-hydroxyethyl anilino propiononitrile, propionitrile, 3-2-hydroxyethyl phenylamino
PubChem CID 113349
Nombre IUPAC 3-[N-(2-hidroxietil)anilino]propanenitrilo
SMILES C1=CC=C(C=C1)N(CCC#N)CCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(2-Cyanoethyl)-N-(2-hydroxyethyl)aniline
Densidad 1.12
Punto de ebullición 107°C to 110°C (15 mmHg)
Índice de refracción 1.5705
Cantidad 50 g
Beilstein 2369849
Información de solubilidad Not miscible or difficult to mix with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.25
Porcentaje de pureza 98%