Learn More
n-(1,3-benzodioxol-5-ilmetil)-n-metilamina, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
10 g
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | N-(1, 3-Benzodioxol-5-ylmethyl)-N-methylamine |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Cantidad | 1 g |
Nombre IUPAC | 1-(1,3-benzodioxol-5-il)-N-metilmetanamina |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 165.19 |
Porcentaje de pureza | 97% |