Learn More
Micronova™ Funda de mopa MZone™ FlatMop™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 13197546 Tienda Micronova Productos
Change view
Click to view available options
Material:
Poliéster texturizado, forro de Polysorb, 100 % poliéster texturizado
Poliéster texturizado, interior de espuma de uretano, forro de Polysorb, 100 % poliéster texturizado, espuma de uretano interior
Polysorb, 100 % poliéster texturizado
Dimensiones:
22,9 x 12,7 cm (9 x 5 in)
35,6 x 12,7 cm (14 x 5 in)
40,6 x 12,7 cm (16 x 5 in)
45,7 x 12,7 cm (18 x 5 in)
Tamaño de la unidad:
paquete de 24
paquete de 50
Código de producto. Material Dimensiones unitSize
13197546 Poliéster texturizado, forro de Polysorb, 100 % poliéster texturizado 35,6 x 12,7 cm (14 x 5 in) paquete de 50
13167556 Poliéster texturizado, interior de espuma de uretano, forro de Polysorb, 100 % poliéster texturizado, espuma de uretano interior 22,9 x 12,7 cm (9 x 5 in) paquete de 24
15820510 Poliéster texturizado, interior de espuma de uretano, forro de Polysorb, 100 % poliéster texturizado, espuma de uretano interior 40,6 x 12,7 cm (16 x 5 in) paquete de 24
13107556 Poliéster texturizado, interior de espuma de uretano, forro de Polysorb, 100 % poliéster texturizado, espuma de uretano interior 35,6 x 12,7 cm (14 x 5 in) paquete de 24
13157556 Polysorb, 100 % poliéster texturizado 22,9 x 12,7 cm (9 x 5 in) paquete de 50
15840510 Poliéster texturizado, interior de espuma de uretano, forro de Polysorb, 100 % poliéster texturizado, espuma de uretano interior 45,7 x 12,7 cm (18 x 5 in) paquete de 24
6 options
Código de producto. 13197546
Marca: Micronova™ MZSM1114NS
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Requires
Bastidor QPSL con mango de la serie STA o QDSL con mango de la serie SSU
Estas fundas de recambio de mopa plano con extracción deslizante mediante lengüetas son ideales para limpiar y desinfectar todas las superficies y equipos de las salas limpias. Disponible en una selección de tejidos para cubrir las necesidades de limpieza específicas.
Las fundas de recambio plano de mopa MZone™ FlatMop™ de Micronova encajan en los adaptadores SlimLine™ giratorios de 360°, que se pueden bloquear a 180° para una limpieza más controlada. Una variedad de opciones de tejidos proporciona una excelente absorbencia, limpieza eficaz y dispersión desinfectante para la limpieza especializada. Disponible en una gran variedad de longitudes para adaptarse al tamaño de la superficie, desde la limpieza de equipos hasta la limpieza de grandes salas de producción.
  • Fundas de recambio de mopa plano deslizantes
  • Deslícese sobre los adaptadores sin necesidad de ningún accesorio
  • Se puede quitar fácilmente tirando de la lengüeta Micronova
  • El interior de espuma abundante permite un tiempo óptimo de depósito/permanencia del desinfectante
  • Interiores de espuma de poliuretano del poliéster completamente recubiertos de tela
  • Disponible en una selección de tejidos para aplicaciones de limpieza especializadas
    • NovaPoly — Poliéster 100 % de punto que proporciona una excelente dispersión desinfectante
    • PoliSorb — Poliéster texturizado 100 % para eliminar residuos y dispersar desinfectante
    • MegaTex: 100 % poliamida no tejida absorbente con una superficie ligeramente abrasiva
    • PolyMesh: 100 % poliéster con una capa de malla que proporciona una superficie de limpieza suave
  • Disponible en una variedad de longitudes para adaptarse al tamaño de la superficie de limpieza
    • Las fundas de 22 cm (9 pulg) son perfectas para áreas pequeñas, zonas de paso, aisladores y equipos
    • Las fundas de 35 cm (14 pulg) y 45 cm (18 pulg) son ideales para suelos, paredes, techos y rincones de difícil acceso
  • Se ajusta al bastidor de plástico QPSL o al bastidor de acero inoxidable QDSL
  • La junta giratoria gira 360 °, pero se puede bloquear en 180 ° para una limpieza más controlada
  • Se puede utilizar con alcohol y desinfectantes fuertes
  • Lavable para su reutilización
  • Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Dimensiones 35,6 x 12,7 cm (14 x 5 in)
Tipo de producto Funda de fregona de cabezal plano
Color Blanco
Longitud (imperial) 14 in
Esterilidad No estéril
Longitud (métrico) 35,6 cm
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Anchura (métrico) 12,7 cm
Anchura (imperial) 5 in
Resistente a Productos químicos
Desechables Reutilizables
Cantidad 24/caja
Instrucciones de cuidado El artículo puede lavarse y reutilizarse. Se debe tener cuidado de eliminar completamente los desinfectantes antes de la reutilización o la esterilización por vapor. La temperatura del agua o del secador no debe superar los 180 °C.
Incluye Con interior de espuma de poliuretano
Para utilizar con (aplicación) Limpieza y desinfección de superficies de salas limpias
Color-coded No
Material Poliéster texturizado, forro de Polysorb, 100 % poliéster texturizado