Descripción
MZF1 Polyclonal antibody specifically detects MZF1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | MZF1 |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1:500-1:2000 |
| Formulación | PBS (pH 7.3), 50% glycerol |
| Alias de gen | myeloid zinc finger 1, MZF1B, MZF-1zinc finger protein 42 (myeloid-specific retinoic acid-responsive), Zfp98, Zinc finger protein 42, ZNF42MZF, ZSCAN6Zinc finger and SCAN domain-containing protein 6 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 100-350 of human MZF1 (NP_003413.2). IQARVQGQRPGSPEEAAALVDGLRREPGGPRRWVTVQVQGQEVLSEKMEPSSFQPLPETEPPTPEPGPKTPPRTMQESPLGLQVKEESEVTEDSDFLESGPLAATQESVPTLLPEEAQRCGTVLDQIFPHSKTGPEGPSWREHPRALWHEEAGGIFSPGFALQLGSISAGPGSVSPHLHVPWDLGMAGLSGQIQSPSREGGFAHALLLPSDLRSEQDPTDEDPCRGVGPALITTRWRSPRGRSRGRPSTGG |
| Método de purificación | Affinity purified |
| Mostrar más |