missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MYST3 Antibody (127A), Alexa Fluor™ 594, Novus Biologicals™

Código de producto. 18783240 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18783240 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18783240

Marca: Novus Biologicals NBP250516AF594

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

MYST3 Monoclonal antibody specifically detects MYST3 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunoprecipitation
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno MYST3
Aplicaciones Western Blot, Immunoprecipitation
Clasificación Monoclonal
Clon 127A
Conjugado Alexa Fluor 594
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen EC 2.3.1.48, EC 3.1.26.4, histone acetyltransferase MYST3, KAT6A, MGC167033, MOZMonocytic leukemia zinc finger protein, MYST histone acetyltransferase (monocytic leukemia) 3, MYST-3, runt-related transcription factor binding protein 2, Runt-related transcription factor-binding protein 2, RUNXBP2, Zinc finger protein 220, ZNF220MOZ, YBF2/SAS3, SAS2 and TIP60 protein 3
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno GST-MYST3 (172-321aa) recombinant protein human MYST3
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Epigenetics
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7994
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG3 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.